Få mere at vide
Svovlsyre, til analyse, ca. 96% opløsning i vand
Artikelnummer. 10624792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10624792 500 mL Glasflaske 500ml
10699824 500 mL Plastflaske 500ml
10244790 1 L Glasflaske 1 L
10765663 1 L Plastflaske 1 L
10011240 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10322963 2.5 L Plastflaske 2.5 L
11904091 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10624792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124645000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    263.44 DKK / 500ml
    Spare 8.56 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Smeltepunkt 10.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.8300g/mL
Kogepunkt 290.0°C
Antændelsesrest 0.0005% max.
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2SO4
Mængde 500 mL
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15,9104
Specifik vægtfylde 1.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Viskositet 21 mPa.s (25°C)
Formel vægt 98.08
Procent renhed 95 to 97%
Grad Analyse
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.