Få mere at vide
Svovlsyre, til analyse ACS, 95% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
HDPE flasker
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10351741
Brand: Thermo Scientific Acros 424525000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Smeltepunkt 10.0°C
Kogepunkt 290.0°C
Tæthed 1.8300g/mL
Tungmetaller (som Pb) 1ppm max.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0.0005% max.
Specifik vægtfylde 1.83
Analyseprocentområde 95%
Mængde 500 mL
Viskositet 21 mPa.s (25°C)
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Væske fri for suspenderet eller uopløseligt stof
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Formel vægt 98.08
Procent renhed 95.0 to 98.0%
Grad ACS-reagens