Få mere at vide
Svovlsyre, til analyse ACS, 95% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
HDPE flasker
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Smeltepunkt | 10.0°C |
| Kogepunkt | 290.0°C |
| Tæthed | 1.8300g/mL |
| Tungmetaller (som Pb) | 1ppm max. |
| Emballage | Plast tromle |
| Rester efter tænding | 0.0005% max. |
| Specifik vægtfylde | 1.83 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 10 L |
| Vis mere |