Få mere at vide
Svovlsyre, ACS-reagens, 95,0 til 98,0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682780 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
4 L
500ml
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15682780 500 mL Plastflaske 500ml
15622780 100 mL Glasflaske 100ml
15662780 4 x 100 mL Glass Bottle Pakke med 4
15692780 500 mL Glass Bottle 500ml
15642780 1 L Glass Bottle 1 L
15632780 1 L Plastflaske 1 L
15652780 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15628350 4 L Plastic Bottle 4 L
15672780 4 x 4 L Plastic Bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15682780 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 258105500ML
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
ACS-reagens, 95,0-98,0 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Tæthed 1.840g/mL at 25°C
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding ≤5ppm
Damptryk 1mmHg (146°C)
Mængde 500 mL
Lineær formel H2SO4
FN nummer 1830
Beilstein 2037554
Formel vægt 98.08g/mol
Procent renhed 95 to 98%
Grad ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid