Få mere at vide
Svovlsyre, ACS-reagens, 95,0 til 98,0%, Solstice
Artikelnummer. 15628350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 100 mL
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
4 L
500ml
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15628350 4 L Plastikflaske 4 L
15622780 100 mL Glasflaske 100ml
15662780 4 x 100 mL Glasflaske Pakke med 4
15692780 500 mL Glasflaske 500ml
15682780 500 mL Plastflaske 500ml
15642780 1 L Glasflaske 1 L
15632780 1 L Plastflaske 1 L
15652780 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15672780 4 x 4 L Plastikflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15628350 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2581054L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
ACS-reagens, 95,0-98,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn Svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Tæthed 1,840 g/ml ved 25 °C
Emballage Plastikflaske
Rester efter tænding ≤5 ppm
Damptryk 1 mmHg (146 °C)
Mængde 4 L
Lineær formel H2SO4
FN nummer 1830
Beilstein 2037554
Formel vægt 98,08g/mol
Procent renhed 95 til 98%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid