Få mere at vide
Svovlsyre, ACS, 95,0-98,0%
Artikelnummer. 11337588
Skift visning
Mængde:
1 kg
4 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337588 4 x 1 kg 4kg
11327588 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11337588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033273.D6
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Svovlsyre bruges som elektrolyt i blysyrebatterier og som rengøringsmiddel. Det bruges i mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler, syntetiske harpikser, farvestoffer, lægemidler, petroleumskatalysatorer, frostvæske, processer såsom oliebrøndsurning, aluminiumreduktion, papirlimning, pigmenter, emaljer, trykfarver, coatede stoffer og papir. Det bruges også til fremstilling af sprængstoffer, cellofan, acetat- og viskosetekstiler, smøremidler, ikke-jernholdige metaller og batterier. Svovlsyre immobiliseret på silicagel bruges som en effektiv og godartet katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Tæthed 1.84
Analyseprocentområde 95,0 til 98,0 %
Mængde 4 x 1 kg
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Svovlsyre blandes med vand i alle koncentrationer.
Formel vægt 98.08
Grad ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, ACS, 95.0-98.0%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid