Få mere at vide
Sulfuric acid, 99.9999% (metals basis), 92% min
Artikelnummer. p-7048605
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11341608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011000.AB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Svovlsyre bruges som elektrolyt i blysyrebatterier og som rengøringsmiddel. Det bruges i mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler, syntetiske harpikser, farvestoffer, lægemidler, petroleumskatalysatorer, insekticider, frostvæske, processer som oliebrøndsurning, aluminiumreduktion, papirlimning, pigmenter, emaljer, trykfarver, coatede stoffer og papir. Det bruges også til fremstilling af sprængstoffer, cellofan, acetat- og viskosetekstiler, smøremidler, ikke-jernholdige metaller og batterier. Svovlsyre immobiliseret på silicagel bruges som en effektiv og godartet katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs til gul
Koncentration ≤92%
Tæthed 1.84 g/mL
Lugt Acrid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 10 mL
Fysisk form Væske
FN nummer UN1830
Merck Index 14,8974
Opløselighedsinformation Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Formel vægt 98.08
Procent renhed 99.9999%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric acid
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt