Få mere at vide
Sulfuric acid, 99.9999% (metals basis), 92% min
Artikelnummer. 11345819
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11345819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011000.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Svovlsyre bruges som elektrolyt i blysyrebatterier og som rengøringsmiddel. Det bruges i mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler, syntetiske harpikser, farvestoffer, lægemidler, petroleumskatalysatorer, insekticider, frostvæske, processer som oliebrøndsurning, aluminiumreduktion, papirlimning, pigmenter, emaljer, trykfarver, coatede stoffer og papir. Det bruges også til fremstilling af sprængstoffer, cellofan, acetat- og viskosetekstiler, smøremidler, ikke-jernholdige metaller og batterier. Svovlsyre immobiliseret på silicagel bruges som en effektiv og godartet katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs til gul
Koncentration ≤92%
Tæthed 1.84 g/mL
Lugt Acrid
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
FN nummer UN1830
Merck Index 14,8974
Opløselighedsinformation Sulfuric acid is miscible with water at all concentrations.
Formel vægt 98.08
Procent renhed 99.9999%