Få mere at vide
Svovlsyre, 99,9999% (metalbasis), 92% min
Beskrivelse
Svovlsyre bruges som elektrolyt i blysyrebatterier og som rengøringsmiddel. Det bruges i mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Det bruges også til fremstilling af rengøringsmidler, syntetiske harpikser, farvestoffer, lægemidler, petroleumskatalysatorer, insekticider, frostvæske, processer som oliebrøndsurning, aluminiumreduktion, papirlimning, pigmenter, emaljer, trykfarver, coatede stoffer og papir. Det bruges også til fremstilling af sprængstoffer, cellofan, acetat- og viskosetekstiler, smøremidler, ikke-jernholdige metaller og batterier. Svovlsyre immobiliseret på silicagel bruges som en effektiv og godartet katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Koncentration | ≤92% |
| Tæthed | 1.84 g/mL |
| Lugt | Acrid |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 10 mL |
| Fysisk form | Væske |
| FN nummer | UN1830 |
| Merck Index | 14,8974 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulphuric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid