Få mere at vide
Svovlsyre, 98%, Chem Lab™
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <1 |
| Sammensætning | Sulfuric acid 98% a.r |
| Koncentration | 97+% H2SO4 |
| Tæthed | 1.84g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Rester efter tænding | <2ppm |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid 98% a.r.
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric acid