Få mere at vide
Svovlsyre, 98%, til bestemmelse af nitrogen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15918916 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15918916 1 L -
16251342 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15918916 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9250/15
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Svovlsyre velegnet til bestemmelse af nitrogen ved Kjeldahl metode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage HDPE plastikflaske
Rester efter tænding ≤ 0.0005%
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 L
Fysisk form Væske