Få mere at vide
Svovlsyre 95-98 % d=1,83, Primar Plus™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10707263 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707263 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10620714 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10466463 1 L HDPE plastikflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10707263 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/9231/PB17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Svovlsyre 95-98 % d=1,83, Primar Plus™ , til spormetalanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt 10 °C
Kogepunkt 290 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 1mmHg 146
Mængde 2.5 L
Viskositet 21 mPa ved 25 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 98,07 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.