Få mere at vide
Svovlsyre, 95 –97 %, reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11382545
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382545 1 L 1 L
11302565 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11382545 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC20691000
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, som syrningsmiddel, ved syntese af organiske produkter og til nitrogenbestemmelser.
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molmasse: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9li>
  • EIN ECS nr.: 231-639-5
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt ∼-15°C
Kogepunkt ∼310°C
Tæthed 1.84g/cm3
Rester efter tænding 0.0003% max
Damptryk ∼0.0001hPa at 20°C
Mængde 1 L
Fysisk form Løsning
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)
Formel vægt 98.08g/mol
Procent renhed 95 to 97%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Svovlsyre, 95-97%, AR, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid