Få mere at vide
Svovlsyre, 95-97%, Multikompendiel, Chem-Lab
Artikelnummer. 13228283
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
GVB
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13228283 1 L GVB 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 13228283 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.2632.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Meget ren svovlsyre til laboratoriebrug. Møder ISO , Ph. Eur. specifikationer for sporanalyse.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Tæthed 1.84g/mL
Emballage GVB
Reducerende stoffer <0.0002%
Rester efter tænding <0.0005% (at 650°C)
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
MDL nummer MFCD00064589
FN nummer UN1830
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Procent renhed 95 to 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 95-97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid