Få mere at vide
Svovlsyre 93-98%, Spor Metal™ , til spormetalanalyse, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 0.3 |
| CAS | 7664-93-9 |
| Farve | Brun til farveløs |
| Smeltepunkt | 10 °C |
| Kogepunkt | 290 °C |
| Damptryk | <0,001 mmHg ved 20 °C |
| Molekylær formel | H2O4S |
| MDL nummer | MFCD00064589 |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, 94-98%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid