Få mere at vide
Svovlsyre, 75% v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Svovlsyre har en nyttig anvendelse i husholdningssyre afløbsrens, som tørremiddel, elektrolyt i bly-syre batterier og forskellige rengøringsmidler. Det er også nyttigt til mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Den svovlsyre-doterede poly (m-aminophenol) bruges som alifatisk alkoholdampsensormateriale. Den katalytiske nedbrydning af svovlsyre på blandet Cr/Fe-oxid viser en nyttig anvendelse i svovl-jod-cyklus til hydrogenproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Colorless to pale yellow liquid |
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Lugt | Acrid |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Analyseprocentområde | 75% v/v aqueous |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | H2O4S |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00064589 |
| Vis mere |