Få mere at vide
Svovlsyre, 72% w/w aq. sol.
Beskrivelse
Svovlsyre har nyttige anvendelser i husholdningssyreholdige afløbsrensere, som tørremiddel, som elektrolytter i bly-syrebatterier og forskellige rengøringsmidler. Det er også nyttigt til mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Den svovlsyre-doterede poly (m-aminophenol) bruges som et alifatisk alkoholdampsensormateriale. Den katalytiske nedbrydning af svovlsyre på blandet Cr/Fe-oxid viser nyttig anvendelse i svovl-jod-cyklus til hydrogenproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Koncentration | 72 % w/w vandig opl. |
| Lugt | Acrid |
| Lineær formel | H2SO4 |
| FN nummer | UN1830 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 98.08 |
Sikkerhed og håndtering
- Sulfuric acid, 72% w/w aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.