Få mere at vide
Svovlsyre, 72% vægtopløsning, Chem-Lab
Beskrivelse
Svovlsyre er en stærkt ætsende, stærk mineralsyre, der viser forskellige egenskaber afhængigt af dens koncentration. Det er en skarp-æterisk, farveløs til let gul tyktflydende væske. Svovlsyre er en diprotisk syre, der er hygroskopisk. Koncentreret svovlsyre har stærke dehydrerende og oxiderende egenskaber. Fortyndet svovlsyre er en god elektrolyt.
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <1 |
| CAS | 7664-93-9, 7732-18-5 |
| Sammensætning | 1176g H2SO4 per 1L H2O |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Koncentration | 72% by weight |
| Tæthed | 1.634g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Polyethylen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid 72 weight % solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid