Få mere at vide
Svovlsyre, 7,5 M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <1 |
| Sammensætning | Sulfuric acid 7.5 mol/L |
| Koncentration | 735.6g H2SO4/l H2O = 15 N (±0.03/20°C) |
| Tæthed | 1.42g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |