Få mere at vide
Sulfuric acid 62%, d=1.52, for the determination of fats in cheese, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8825006 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15948916
Brand: Fisher Chemical S/9370/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Velegnet til bestemmelse af fedtstoffer i ost.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Tæthed 1.52
Emballage HDPE plastikflaske
Analyseprocentområde 61.5-62.5%
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid