Få mere at vide
Sulfuric acid 62%, d=1.52, for the determination of fats in cheese, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Tæthed | 1.52 |
| Emballage | HDPE Plastic Bottle |
| Analyseprocentområde | 61.5-62.5% |
| Mængde | 5 L |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulphuric acid 62% for the determination of fats in cheese (Gerber test)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric acid