Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 7,00, Chem-Lab
Mængde:
1 l
5 l
Emballage:
Ethylen propylen
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Beskrivelse
pH-niveauer± 0,02:
- pH 7,13— 0 °C
- pH 7,05— 10 °C
- pH 7,00— 20 °C
- pH 6,99— 25 °C
- pH 6,98— 30 °C
- pH 6,97— 40 °C
- pH 6,96— 50 °C
- pH 6,96— 60 °C
- pH 6,97— 70 °C
- pH 6,98— 80 °C
- pH 7,00— 90 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Til brug med (applikation) | Laboratoriebrug, pH-målinger |
| pH | 7.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 5 l |
| Løsningstype | pH Buffer |
| Formulering | Phosphate |
| Vis mere |