Få mere at vide
Bufferopløsning, pH 7,00, Chem-Lab
Artikelnummer. 10799994
Mængde:
1 l
5 l
Emballage:
Ethylen propylen
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 10799994
Brand: Chem-Lab CL03.0216.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til pH-måling og vedligeholdelse i pH-neutrale prøver. Bufferopløsning, pH 7,00, Chem-Lab er en fosfatopløsning med et pH-niveau nøjagtigt til± 0,02. Løsningen kan spores til standard referencematerialer (SRM ) fra NIST .
pH-niveauer± 0,02:
  • pH 7,13— 0 °C
  • pH 7,05— 10 °C
  • pH 7,00— 20 °C
  • pH 6,99— 25 °C
  • pH 6,98— 30 °C
  • pH 6,97— 40 °C
  • pH 6,96— 50 °C
  • pH 6,96— 60 °C
  • pH 6,97— 70 °C
  • pH 6,98— 80 °C
  • pH 7,00— 90 °C
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/mL
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug, pH-målinger
pH 7.00 ±0.02
Fysisk form Væske
Mængde 1 l
Løsningstype pH Buffer
Formulering Phosphate
Lugt Odorless
Emballage Polyethylen
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Soluble in water