Få mere at vide
Sulfuric Acid, 50% Vol Solution, Chem-Lab
Artikelnummer. 11979242
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11979242 1 L Polyethylen 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11979242 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2601.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Ideal for TMAR and laboratory applications. Sulfuric Acid, 50% Vol Solution, Chem-Lab is a solution of 925g H2SO4 per liter of water for use as a chemical reagent and solvent.
Svovlsyre er en stærkt ætsende, stærk mineralsyre, der viser forskellige egenskaber afhængigt af dens koncentration. Det er en skarp-æterisk, farveløs til let gul tyktflydende væske. Svovlsyre er en diprotisk syre, der er hygroskopisk. Koncentreret svovlsyre har stærke dehydrerende og oxiderende egenskaber. Fortyndet svovlsyre er en god elektrolyt.
Tekniske data
Udseende Farveløs
pH <1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammensætning 925g H2SO4 per 1L H2O
Smeltepunkt -68°C
Kogepunkt 119°C
Koncentration 50% by volume
Tæthed 1.51g/mL
Lugt Lugtfri
Emballage Polyethylen
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Viskositet 3.9 cSt
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Soluble in Water
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 50 vol. % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: H2SO4/H2O