Få mere at vide
Svovlsyre, 4M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11923313
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11923313 1 L 1 L
11933313 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11923313 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.2624.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Ideel til titreringer i laboratorieapplikationer. Svovlsyre, 4M, Chem-Lab er en opløsning af 392,32 g H 2 SO 4 pr. liter vand til brug i volumetrisk analyse. Også kendt som batterisyre, som bruges i bly-syre-batterier.
Svovlsyre er en stærkt ætsende, stærk mineralsyre, der viser forskellige egenskaber afhængigt af dens koncentration. Det er en skarp-æterisk, farveløs til let gul tyktflydende væske. Svovlsyre er en diprotisk syre, der er hygroskopisk. Koncentreret svovlsyre har stærke dehydrerende og oxiderende egenskaber. Fortyndet svovlsyre er en god elektrolyt.
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH <1
Farve Farveløs
Sammensætning 392.32g H2SO4 per 1L H2O
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 4mol/L
Tæthed 1.23g/mL
Lugt Lugtfri
Emballage Polyethylen
Normalitet 8N (±0.016, 20°C)
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 4 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid