Få mere at vide
Svovlsyre, 25%, Chem Lab™
Artikelnummer. 11919252
Click to view available options
Mængde:
1 L
Unit Size:
1 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11919252
Brand: Chem-Lab CL02.2607.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Udseende Farveløs
pH <1
Sammensætning Sulfuric acid 25 weight % solution
Koncentration 295g H2SO4/l H2O
Tæthed 1.18g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in Water
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid 25 weight % solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid