Få mere at vide
Svovlsyre, 2,5 M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <1 |
| Sammensætning | Sulfuric acid 2.5 mol/L |
| Koncentration | 245.2g H2SO4/l H2O = 5 N (±0.01/20°C) |
| Tæthed | 1.15g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sulfuric acid 2.5 mol/l
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid