missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Svovlsyre, 2,5 M/l opløsning, Scharlab

Artikelnummer. 11392555
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.

Artikelnummer. 11392555

Brand: Scharlab AC20861000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.

Anvendes i analytisk kemi, som et laboratoriereagens og et neutraliserende middel.

Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus tris(hydroxymethyl)-aminomethan volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).

  • Synonym: Svovlsyre
  • Molekylformel: H 2 SO 4
  • Molmasse: 98,08 g/mol
  • CAS: 7664-93-9
  • EIN ECS nr.: 231-639-5
  • Faktor: 0,999 1,–001

Tekniske data

CAS 7664-93-9
Kogepunkt ∼103°C
Koncentration 2.5mol/L
Tæthed 1.15g/cm3 
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Normalitet 5N
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Løsning
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Svovlsyre, opløsning 2,5 mol/L (5N)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric acid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.