Få mere at vide
Svovlsyre, 1N, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10792612 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Emballage:
HDPE
Polycube
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792612 10 L Polycube 10 L
10036090 1 L HDPE 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10792612 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7102.9010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk løsning af høj kvalitet er klar til brug til laboratorie- og specialiserede industrielle applikationer.
  • Standardiseret potentiometrisk mod NIST SRM 351, natriumkarbonat
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.5mol/L
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.3 ppm
Lugt Lugtfri
Emballage Polycube
Damptryk 1.100 hPa (50°C)
Renhedsgrad noter Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalitet 1N
Mængde 10 L
Viskositet 1 mPas at 20°C
Fysisk form Væske
Formel vægt 98.08g/mol
Grad BAGER ANALYZED