Beskrivelse
- Standardiseret potentiometrisk mod NIST SRM 351, natriumkarbonat
- Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
- Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
- Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Koncentration | 0.5mol/L |
| Tæthed | 1g/cm3 at 20°C |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 0.3 ppm |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | HDPE |
| Damptryk | 1.100 hPa (50°C) |
| Vis mere |