Få mere at vide
Sulfuric acid, 1N (0.5M) standard solution
Artikelnummer. p-3734281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10041200
Brand: Thermo Scientific Acros 124240010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Navn note 1N (0.5M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Koncentration 0.998 to 1.002N (20°C)
Tæthed 1.05g/mL
Emballage Plastflaske
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.07
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 1N standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulfuric acid