Få mere at vide
Svovlsyre, 1N (0,5M) standardopløsning
Artikelnummer. 10041200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041200 1 L Plastflaske 1 L
10607753 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124240010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 DKK
    409.71 DKK / 1 L
    Spare 32.29 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Navn note 1N (0,5M) Standardløsning
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Koncentration 0,998 til 1,002N (20 °C)
Tæthed 1.05g/mL
Emballage Plastflaske
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.07
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 1N standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid