Få mere at vide
Sulfuric Acid, 1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963004
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyethylene
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11963004 1 L Polyethylene 1 L
1 options
Artikelnummer. 11963004 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL0526581000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideal for titrations and TMAR silicon determinations. Sulfuric Acid, 1M, Chem-Lab is a dilute solution of 98.08g H2SO4 per liter of water for use in volumetric analysis and other laboratory applications.
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Tekniske data
pH <2
Farve Colorless
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammensætning 98.08g H2SO4 per 1L H2O
Smeltepunkt 0°C
Kogepunkt 100°C
Koncentration 1mol/L
Tæthed 1.08g/mL
Lugt Odorless
Emballage Polyethylene
Normalitet 2N (±0.004, 20°C)
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Viskositet 1.14 cSt
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Soluble in Water
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 1 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid