Få mere at vide
Sulfuric Acid, 18.0 N, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750008
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Natural Poly Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
31750008 4 L Natural Poly Bottle
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 31750008 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R83431804A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9 , 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn sulfuric acid
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric Acid
Opløsningens udseende Farveløs væske
Farve Colorless
CAS min % 51.0, 47.0
Koncentration 17,95 til 18,05 N
CAS Max % 53.0, 48.92
Emballage Natural Poly Bottle
Assay Procent Noter Normal at 20°C
Mængde 4 L
Fysisk form Liquid
Synonym oil of vitriol
Grad Laboratory