Få mere at vide
Fluka Svovlsyre
Artikelnummer. 16645793 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1000 kg
Pakningsstørrelse:
1000kg
Artikelnummer. 16645793
Brand: Fluka 30741S1000KG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Svovlsyre, 95 til 97%.
  • 95 til 97 %
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
pH Acidic
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9
Smeltepunkt -14°C to -10°C
Kogepunkt 310°C (1,013 hPa)
CAS min % ≥50.00%
CAS Max % ≤100.00%
Tæthed 1.840 g/cm3 (20°C)
Emballage Returkomposit IBC
Damptryk Negligible
Flammepunkt Not applicable
Mængde 1000 kg
Molekylær formel H2O4S
Viskositet No data available
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
FN nummer UN1830
Synonym Battery Acid, Hydrogen Sulfate, Oil of Vitriol
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
Procent renhed 95 to 97%
Grad ACS