Få mere at vide
Svovlsyre, 10% v/v aq. soln.
Artikelnummer. 15441817
Skift visning
Mængde:
1 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441817 1 L 1 L
15451817 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15441817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042552.K2
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Svovlsyre har en nyttig anvendelse i husholdningssyrer afløbsrenser, som et tørremiddel, elektrolyt i bly-syre batterier og forskellige rengøringsmidler. Det er også nyttigt til mineralforarbejdning, gødningsfremstilling, olieraffinering, spildevandsbehandling og kemisk syntese. Den svovlsyre-doterede poly (m-aminophenol) bruges som alifatisk alkoholdampsensormateriale. Den katalytiske nedbrydning af svovlsyre på blandet Cr/Fe-oxid viser en nyttig anvendelse i svovl-jod-cyklus til hydrogenproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Koncentration 10 % v/v vandig opløsning
Lineær formel H2SO4
FN nummer UN2796
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Blandet i vand, eddikesyre og alkohol.
Formel vægt 98.08
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 10% v/v aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid