Få mere at vide
Svovlsyre, 10%, Chem Lab™
Artikelnummer. 11945059
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945059 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11945059 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.2612.1000
Tekniske data
Udseende Farveløs
pH <1
Sammensætning Sulfuric acid 10 vol. % solution
Koncentration 185g H2SO4/l H2O
Tæthed 1.11g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in Water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 10 vol. % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid