Få mere at vide
Svovlsyre, 0,9 M, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
25 L
Pakningsstørrelse:
1 L
25 L
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.9M |
| Emballage | 1L |
| Normalitet | 1.8N |
| Mængde | 1 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SULPHURIC ACID 2.0N (1.0M)
- ||Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid