Få mere at vide
Svovlsyre, 0,5 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953303
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Ethylen Propylen
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 11953303
Brand: Chem-Lab CL05.2615.5500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til titreringer i laboratorieapplikationer. Svovlsyre, 0,5 M, Chem-Lab er en fortyndet opløsning af 49,04 g H 2 SO 4 pr. liter vand til brug i volumetrisk analyse.
Svovlsyre er en stærkt ætsende, stærk mineralsyre, der viser forskellige egenskaber afhængigt af dens koncentration. Det er en skarp-æterisk, farveløs til let gul tyktflydende væske. Svovlsyre er en diprotisk syre, der er hygroskopisk. Koncentreret svovlsyre har stærke dehydrerende og oxiderende egenskaber. Fortyndet svovlsyre er en god elektrolyt.
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
pH <1
Farve Farveløs
Sammensætning 49.04g H2SO4 per 1L H2O
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.5mol/L
Tæthed 1.03g/mL
Lugt Lugtfri
Emballage Ethylen Propylen
Normalitet 1N (±0.002, 20°C)
Mængde 5 L
Viskositet 1.07 cSt
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in Water
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 0.5 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: H2SO4/H2O
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt