missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Svovlsyre, 0,5 M (1N) opløsning, Scharlab
Beskrivelse
- Standard volumetrisk løsning er klar til brug
- Analysecertifikat beskriver faktor, usikkerhedsniveau og anvendte metoder
- Sporbar til SRM af NIST
- Pakket i holdbare, kemisk resistente HDPE-beholdere, der passer ind i de fleste titratorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 7664-93-9 |
| Sammensætning | 1mL = 0.04904g H2SO4 |
| Koncentration | 0.5mol/L |
| Tæthed | 1.02g/cm3 |
| Emballage | HDPE flaske |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Renhedsgrad noter | Checked potentiometrically using Scharlau tris(hydroxymethyl)- aminomethane volumetric standard |
| Normalitet | 1N |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?