Få mere at vide
Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution
Beskrivelse
Svovlsyre, 0,2N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 98.08 |