Få mere at vide
Svovlsyre, , 0,25M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11953094
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11953094
Brand: Chem-Lab CL05.2614.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Udseende Farveløs
pH <1
Sammensætning Sulfuric acid 0.25 mol/L
Koncentration 24.52g H2SO4/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Tæthed 1.02g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Soluble in Water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 0.25 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric acid