Få mere at vide
Svovlsyre, 0,25 M (0,5 N), Scharlab
Artikelnummer. 11372555
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372555 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11372555 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC20811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Tekniske data
CAS 7664-93-9
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07