Få mere at vide
Svovlsyre, 0,1N standardiseret opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Svovlsyre, 0,1N standardiseret opløsning anvendes til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfuric acid |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Tæthed | 1g/cm3 at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 98.08 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Sulfuric acid: 0.05%; Water: 99.95% |