Få mere at vide
Svovlsyre, 0,1N (0,05M) standardopløsning
Artikelnummer. 10183550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Plastflaske
Plastik-jerrycan
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10183550 1 L Plastflaske 1 L
10473055 2.5 L Plastflaske 2.5 L
13458328 25 L Plastik-jerrycan 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10183550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 DKK
    396.27 DKK / 1 L
    Spare 29.73 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Farveløs
Navn note 0,1N (0,05M) Standardløsning
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Koncentration 0,0998 til 0,1002N (20 °C)
Tæthed 1.3g/mL
Emballage Plastflaske
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Lineær formel H2SO4
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.07
Grad Ren