Få mere at vide
Svovlsyre, 0,1 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11983293
Mængde:
5 L
Emballage:
PE
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11983293
Brand: Chem-Lab CL05.2613.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug, titreringer, ASTM D-3712
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Koncentration 9.81g H2SO4 / 1L H2O
Tæthed 1.02g/mL
Emballage PE
Normalitet 0.2N (±0.0004 at 20°C)
Mængde 5 L
Molekylær formel H2O4S
MDL nummer MFCD00064589
FN nummer UN3264
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 0.1 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric acid