Få mere at vide
Svovlsyre, 0,1 M, 0,2 N, BAGER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598404 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
Emballage:
Polycube
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598404 10 L Polycube Hver
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15598404 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7215.9010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Volumetrisk løsning af høj kvalitet er klar til brug til laboratorie- og specialiserede industrielle applikationer.
  • Standardiseret potentiometrisk mod NIST SRM 351, natriumkarbonat
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0,1 mol/L
Tæthed 1g/cm3 ved 20 °C
CAS 7664-93-9
Emballage Polycube
Renhedsgrad noter Standardiseret potentiometrisk mod NIST SRM 351, natriumcarbonat
Normalitet 0.2N
Mængde 10 L
Molekylær formel H2SO4
Viskositet 1 mPas ved 20 °C
Fysisk form Væske
Synonym Oil of vitriol
Formel vægt 98,08g/mol
Grad BAGER ANALYZED