Få mere at vide
Svovlsyre, 0,05M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11943293
Mængde:
5 L
Emballage:
Ethylen Propylen
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11943293
Brand: Chem-Lab CL05.2612.5500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til titreringer i laboratorieapplikationer. Svovlsyre, 0,05 M, Chem-Lab er en opløsning af 4,905 g H 2 SO 4 pr. liter vand. Den er fremstillet iht ASTM D-3228 standarder.
Svovlsyre er en stærkt ætsende, stærk mineralsyre, der viser forskellige egenskaber afhængigt af dens koncentration. Det er en skarp-æterisk, farveløs til let gul tyktflydende væske. Svovlsyre er en diprotisk syre, der er hygroskopisk. Koncentreret svovlsyre har stærke dehydrerende og oxiderende egenskaber. Fortyndet svovlsyre er en god elektrolyt.
Tekniske data
pH <2
Farve Farveløs
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Sammensætning 4.905g H2SO4 per 1L H2O
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Koncentration 0.05mol/L
Tæthed 1.01g/mL
Lugt Lugtfri
Emballage Ethylen Propylen
Normalitet 0.1N (±0.0002, 20°C)
Mængde 5 L
Molekylær formel H2O4S
Viskositet 1 cSt
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Opløselighedsinformation Soluble in Water
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.08g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid 0.05 mol/l
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sulphuric acid