Få mere at vide
Svovlsyre, 0,01M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11503032 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11503032
Brand: Reagecon SU20011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet i henhold til de officielle analysemetoder af AOAC International. Svovlsyre, 0,01M, Reagecon™ er en klar til brug analytisk volumetrisk opløsning med 0,981g/LH 2 SO 4 i vand til brug som laboratoriereagens. Den er også velegnet til brug i fødevareindustrien.
Svovlsyre er en stærkt ætsende stærk mineralsyre med mange anvendelsesmuligheder, blandt andet som laboratoriereagens ved manuel og automatiseret titrering. Denne løsning er fremstillet i henhold til officielle analysemetoder af AOAC International. Det bruges også til kolesterol- og glyceroltestning i æg i fødevareindustrien.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfuric acid
Farve Gul
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Koncentration 0.01M
Lugt Pungent
Emballage 1L
Normalitet 0.0832N
Mængde 1 L
Molekylær formel H2O4S
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00064589
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OS(O)(=O)=O
IUPAC navn svovlsyre
Molekylvægt (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formel vægt 98.079g/mol