Få mere at vide
Sulfuric Acid, 0.025M, Chem Lab™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <2 |
| Sammensætning | Sulfuric acid 0.025 mol/L |
| Koncentration | 2.453g H2SO4/l H2O = 0.05 N (±0.0004/20°C) |
| Tæthed | 1g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |